4-[(6-Chloropyridin-3-yl)methyl]morpholine 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
OR32354-1G
OR32354-5G
APOSOR32354-1GEA
180
EUR
APOSOR32354-1G
APOSOR32354-5G
4-[(6-Chloropyridin-3-yl)methyl]morpholine 95%
4-[(6-Chloropyridin-3-yl)methyl]morpholine
Fórmula:
C₁₀H₁₃ClN₂O Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00684829 Número CAS: 311774-34-2 |