Print…
(R)-(+)-2-Methyl-2-propanesulphinamide 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR3233-100G OR3233-25G OR3233-500G
APOSOR3233-100GEA 84.1 EUR
APOSOR3233-100G APOSOR3233-25G APOSOR3233-500G
(R)-(+)-2-Methyl-2-propanesulphinamide 98%
(R)-(+)-2-Methyl-2-propanesulphinamide
Fórmula: C₄H₁₁NOS
Ponto de Fusão: 103…107 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD05861479
Número CAS: 196929-78-9