Print…
N-Boc-glycine (boc-gly-OH) 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
Sinônimos: Boc-Gly-OH
OR323299-100G OR323299-1KG OR323299-500G
APOSOR323299-100GEA 21.9 EUR
APOSOR323299-100G APOSOR323299-1KG APOSOR323299-500G
N-Boc-glycine (boc-gly-OH) 97%
N-Boc-glycine (boc-gly-OH)
Fórmula: C₇H₁₃NO₄
Peso Molecular: 175.2 g/mol
Ponto de Fusão: 87…90 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00002690
Número CAS: 4530-20-5