Print…
N-Methylmorpholine-N-oxide
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR323297-25G OR323297-250G
APOSOR323297-25GEA 21.9 EUR
APOSOR323297-25G APOSOR323297-250G
N-Methylmorpholine-N-oxide
N-Methylmorpholine-N-oxide
Fórmula: C₅H₁₁NO₂
Ponto de Fusão: 180…184 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00005947
Número CAS: 7529-22-8
EINECS: 231-391-8