Print…
3-(Trimethoxysilyl)propyl methacrylate 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: γ-methacryloxypropyl-trimethoxysilane, 3-(Methacryloyloxy)propyltrimethoxysilane
OR323284-1KG OR323284-250G OR323284-500G
APOSOR323284-1KGEA 102 EUR
APOSOR323284-1KG APOSOR323284-250G APOSOR323284-500G
3-(Trimethoxysilyl)propyl methacrylate 98%
3-(Trimethoxysilyl)propyl methacrylate
Fórmula: C₁₀H₂₀O₅Si
Ponto de ebulição: 190 °C
Densidade: 1,045 g/cm³ (25 °C)
Ponto de Inflamação: 92 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00008593
Número CAS: 2530-85-0