Print…
Methyl-1-(cyanomethyl)-4-piperidinecarboxylate 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
OR32325-1G OR32325-5G
APOSOR32325-1GEA 336 EUR
APOSOR32325-1G APOSOR32325-5G
Methyl-1-(cyanomethyl)-4-piperidinecarboxylate 95%
Methyl-1-(cyanomethyl)-4-piperidinecarboxylate
Fórmula: C₉H₁₄N₂O₂
Peso Molecular: 182.22 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD01568888
Número CAS: 320424-43-9