Print…
5-Amino-2-(4-aminophenyl)benzimidazole 98+%
Fornecedor: Apollo Scientific
OR323128-5G OR323128-25G
APOSOR323128-5GEA 0 EUR
APOSOR323128-5G APOSOR323128-25G
5-Amino-2-(4-aminophenyl)benzimidazole 98+%
5-Amino-2-(4-aminophenyl)benzimidazole
Fórmula: C₁₃H₁₂N₄
Ponto de Fusão: 236 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00451475
Número CAS: 7621-86-5