Print…
2-(Trimethylsilyl)ethoxymethyl chloride 90%
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
Sinônimos: 2-(Chloromethoxy)ethyltrimethylsilane, 2-(Trimethylsilyl)ethoxymethyl Chloride, SEM-chloride
OR323097-100G OR323097-25G OR323097-10G
APOSOR323097-100GEA 393 EUR
APOSOR323097-100G APOSOR323097-25G APOSOR323097-10G
2-(Trimethylsilyl)ethoxymethyl chloride 90%
2-(Trimethylsilyl)ethoxymethyl chloride
Fórmula: C₆H₁₅ClOSi
Peso Molecular: 166.72 g/mol
Ponto de ebulição: 170…172 °C
Ponto de Inflamação: 42 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00009919
Número CAS: 76513-69-4
UN: 2920
ADR: 8+3 II