Print…
2-Aminothiazole-5-carbonitrile 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR3230-1G OR3230-250MG
APOSOR3230-1GEA 30.6 EUR
APOSOR3230-1G APOSOR3230-250MG
2-Aminothiazole-5-carbonitrile 97%
2-Aminothiazole-5-carbonitrile
Fórmula: C₄H₃N₃S
Ponto de Fusão: 204…208 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD08275724
Número CAS: 51640-52-9