Print…
1-[(Ammoniooxy)methyl]-4-methylbenzene chloride 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Sinônimos: O-[(4-Methylphenyl)methyl]hydroxylamine hydrochloride
OR32296-1G OR32296-5G
APOSOR32296-1GEA 270 EUR
APOSOR32296-1G APOSOR32296-5G
1-[(Ammoniooxy)methyl]-4-methylbenzene chloride 95%
1-[(Ammoniooxy)methyl]-4-methylbenzene chloride
Fórmula: C₈H₁₂ClNO
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD01114570
Número CAS: 38936-62-8