Print…
3-Acetylamino-4-methoxybenzenesulphonyl chloride
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
OR322585-1G OR322585-250MG
APOSOR322585-1GEA 0 EUR
APOSOR322585-1G APOSOR322585-250MG
3-Acetylamino-4-methoxybenzenesulphonyl chloride
3-Acetylamino-4-methoxybenzenesulphonyl chloride
Fórmula: C₉H₁₀ClNO₄S
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00129812
Número CAS: 3746-67-6
UN: 1759
ADR: 8,III