Print…
N-(tert-Butoxycarbonyl)-L-serinemethylester
Fornecedor: Apollo Scientific
Sinônimos: Boc-Ser-OMe, N-Boc-L-serine Methyl Ester, BOC-L-Serine methyl ester
OR322570-25G OR322570-500G
APOSOR322570-25GEA 0 EUR
APOSOR322570-25G APOSOR322570-500G
N-(tert-Butoxycarbonyl)-L-serinemethylester
N-(tert-Butoxycarbonyl)-L-serine methyl ester
Fórmula: C₉H₁₇NO₅
Densidade: 1,082 g/cm³ (25 °C)
Ponto de Inflamação: 113 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00191869
Número CAS: 2766-43-0