Print…
(3R,4R)-1-Benzylpyrrolidine-3,4-diol
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR322563-1G OR322563-5G
APOSOR322563-1GEA 0 EUR
APOSOR322563-1G APOSOR322563-5G
(3R,4R)-1-Benzylpyrrolidine-3,4-diol
(3R,4R)-1-Benzylpyrrolidine-3,4-diol
Fórmula: C₁₁H₁₅NO₂
Ponto de Fusão: 94…100 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD01073894
Número CAS: 163439-82-5