Print…
Ethyl-cis-2-amino-1-cyclopentane carboxylate hydrochloride ≥97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Sinônimos: (1R,2S)-rel-Ethyl 2-aminocyclopentanecarboxylate hydrochloride
OR322482-250MG OR322482-1G
APOSOR322482-250MGEA 95.7 EUR
APOSOR322482-250MG APOSOR322482-1G
Ethyl-cis-2-amino-1-cyclopentane carboxylate hydrochloride ≥97%
Ethyl-cis-2-amino-1-cyclopentane carboxylate hydrochloride
Fórmula: C₈H₁₆ClNO₂
Peso Molecular: 193.671 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00800503
Número CAS: 142547-15-7