Print…
3-Chloropyrazine-2-carboxylic acid 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR322467-1G OR322467-25G OR322467-5G
APOSOR322467-1GEA 0 EUR
APOSOR322467-1G APOSOR322467-25G APOSOR322467-5G
3-Chloropyrazine-2-carboxylic acid 98%
3-Chloropyrazine-2-carboxylic acid
Fórmula: C5H3ClN2O2
Ponto de Fusão: 117…118 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD01318438
Número CAS: 27398-39-6