Print…
3-Acetylaminobenzenesulphonyl chloride
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
OR322436-1G OR322436-250MG
APOSOR322436-1GEA 339 EUR
APOSOR322436-1G APOSOR322436-250MG
3-Acetylaminobenzenesulphonyl chloride
3-Acetylaminobenzenesulphonyl chloride
Fórmula: C₈H₈ClNO₃S
Ponto de Fusão: 88…90 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD02222873
Número CAS: 23905-46-6
UN: 3261
ADR: 8,III