Print…
3-(Piperidin-4-yl)benzonitrile
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 4-(3-Cyanophenyl)piperidine
OR322434-1G OR322434-250MG
APOSOR322434-1GEA 661 EUR
APOSOR322434-1G APOSOR322434-250MG
3-(Piperidin-4-yl)benzonitrile
3-(Piperidin-4-yl)benzonitrile
Fórmula: C₁₂H₁₄N₂
Peso Molecular: 186.26 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD03839908
Número CAS: 370864-72-5