Print…
4-Methyl-2-(1-oxo-1,3-dihydro-2H-isoindol-2-yl)pentanoic acid 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
OR32241-1G OR32241-5G
APOSOR32241-1GEA 180 EUR
APOSOR32241-1G APOSOR32241-5G
4-Methyl-2-(1-oxo-1,3-dihydro-2H-isoindol-2-yl)pentanoic acid 95%
4-Methyl-2-(1-oxo-1,3-dihydro-2H-isoindol-2-yl)pentanoic acid
Fórmula: C₁₄H₁₇NO₃
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD02082683
Número CAS: 298700-70-6