Print…
3-(Dimethylamino)propanoic acid hydrochloride
Fornecedor: Apollo Scientific
OR322402-25G OR322402-100G
APOSOR322402-25GEA 69.6 EUR
APOSOR322402-25G APOSOR322402-100G
3-(Dimethylamino)propanoic acid hydrochloride
3-(Dimethylamino)propanoic acid hydrochloride
Fórmula: C5H12ClNO2
Ponto de Fusão: 189 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD02093464
Número CAS: 14788-12-6