Print…
3-Pyrid-2-ylbenzoic acid 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR322374-1G OR322374-5G
APOSOR322374-1GEA 0 EUR
APOSOR322374-1G APOSOR322374-5G
3-Pyrid-2-ylbenzoic acid 98%
3-Pyrid-2-ylbenzoic acid
Fórmula: C₁₂H₉NO₂
Ponto de Fusão: 207 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD05864807
Número CAS: 4467-07-6