Print…
1,4-Diazabicyclo[2.2.2]octane
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
Sinônimos: DABCO
OR322352-1KG OR322352-500G OR322352-100G
APOSOR322352-1KGEA 69.6 EUR
APOSOR322352-1KG APOSOR322352-500G APOSOR322352-100G
1,4-Diazabicyclo[2.2.2]octane
1,4-Diazabicyclo[2.2.2]octane
Fórmula: C₆H₁₂N₂
Ponto de ebulição: 174 °C/760mmHg
Ponto de Fusão: 156…159 °C
Densidade: 1,02 g/cm³ (25 °C)
Ponto de Inflamação: 62 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00006689
Número CAS: 280-57-9
UN: 1325
ADR: 4.1,II