Print…
4-(Morpholinomethyl)aniline
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR322351-1G OR322351-5G
APOSOR322351-1GEA 21.9 EUR
APOSOR322351-1G APOSOR322351-5G
4-(Morpholinomethyl)aniline
4-(Morpholinomethyl)aniline
Fórmula: C₁₁H₁₆N₂O
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD03659020
Número CAS: 51013-67-3