Print…
(S)-(-)-4-Bromo-α-methylbenzylamine
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
OR322311-5G OR322311-25G
APOSOR322311-5GEA 0 EUR
APOSOR322311-5G APOSOR322311-25G
(S)-(-)-4-Bromo-α-methylbenzylamine
(S)-(-)-4-Bromo-α-methylbenzylamine
Fórmula: C₈H₁₀BrN
Ponto de ebulição: 140…145 °C/30mmHg
Ponto de Fusão: –25 °C
Densidade: 1,39 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00066026
Número CAS: 27298-97-1
UN: 3265
ADR: 8,III