Print…
Boc-4-phenylpiperidine-4-carboxylic acid
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR322299-1G OR322299-250MG
APOSOR322299-1GEA 0 EUR
APOSOR322299-1G APOSOR322299-250MG
Boc-4-phenylpiperidine-4-carboxylic acid
Boc-4-phenylpiperidine-4-carboxylic acid
Fórmula: C₁₇H₂₃NO₄
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00673774
Número CAS: 167262-68-2