Print…
5-Methylthiazole
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR322292-1G OR322292-25G
APOSOR322292-1GEA 0 EUR
APOSOR322292-1G APOSOR322292-25G
5-Methylthiazole
5-Methylthiazole
Fórmula: C₄H₅NS
Ponto de ebulição: 141…142 °C
Densidade: 1,12 g/cm³ (25 °C)
Ponto de Inflamação: 42 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00005335
Número CAS: 3581-89-3
UN: 1993
ADR: 3,III