Print…
5-tert-Butylsalicylaldehyde 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
OR32229-1G OR32229-5G
APOSOR32229-1GEA 0 EUR
APOSOR32229-1G APOSOR32229-5G
5-tert-Butylsalicylaldehyde 95%
5-tert-Butylsalicylaldehyde
Fórmula: C₁₁H₁₄O₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD01321335
Número CAS: 2725-53-3