Print…
2-(Diphenylphosphino)benzaldehyde 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: (2-Formylphenyl)diphenylphosphine
OR322260-100G OR322260-25G
APOSOR322260-100GEA 289 EUR
APOSOR322260-100G APOSOR322260-25G
2-(Diphenylphosphino)benzaldehyde 97%
2-(Diphenylphosphino)benzaldehyde
Fórmula: C₁₉H₁₅OP
Peso Molecular: 290.30 g/mol
Ponto de Fusão: 112…115 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00013367
Número CAS: 50777-76-9