Print…
3-(Dimethylamino)benzoyl chloride hydrochloride 90%
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
OR322248-1G OR322248-5G
APOSOR322248-1GEA 0 EUR
APOSOR322248-1G APOSOR322248-5G
3-(Dimethylamino)benzoyl chloride hydrochloride 90%
3-(Dimethylamino)benzoyl chloride hydrochloride
Fórmula: C₉H₁₁Cl₂NO
Peso Molecular: 220.1 g/mol
Ponto de Fusão: 131…133 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD19442144
Número CAS: 117500-61-5
UN: 3261
ADR: 8 II