Print…
4-Hydroxy-3-methylbenzaldehyde 99%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR322238-1G OR322238-25G OR322238-5G
APOSOR322238-1GEA 0 EUR
APOSOR322238-1G APOSOR322238-25G APOSOR322238-5G
4-Hydroxy-3-methylbenzaldehyde 99%
4-Hydroxy-3-methylbenzaldehyde
Fórmula: C₈H₈O₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00012360
Número CAS: 15174-69-3