Print…
Ethyl-2-isocyanatobenzoate 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 2-(Ethoxycarbonyl)phenyl isocyanate
OR322234-1G OR322234-25G OR322234-5G
APOSOR322234-1GEA 52.2 EUR
APOSOR322234-1G APOSOR322234-25G APOSOR322234-5G
Ethyl-2-isocyanatobenzoate 97%
Ethyl-2-isocyanatobenzoate
When melted, may contain small amount of sediment.
Fórmula: C₁₀H₉NO₃
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00013849
Número CAS: 76393-16-3
UN: 3335
ADR: 9 III