Print…
N-(Benzyloxycarbonyloxy)succinimide 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR322228-100G OR322228-25G
APOSOR322228-100GEA 24.8 EUR
APOSOR322228-100G APOSOR322228-25G
N-(Benzyloxycarbonyloxy)succinimide 97%
N-(Benzyloxycarbonyloxy)succinimide
Fórmula: C₁₂H₁₁NO₅
Ponto de Fusão: 80…82 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00005513
Número CAS: 13139-17-8