Print…
N-Ethylglycine
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 2-(Ethylamino)acetic acid, N-Et-Gly-OH
OR322207-1G OR322207-5G
APOSOR322207-1GEA 68.3 EUR
APOSOR322207-1G APOSOR322207-5G
N-Ethylglycine
N-Ethylglycine
Fórmula: C₄H₉NO₂
Peso Molecular: 103.12 g/mol
Ponto de Fusão: 190 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00037794
Número CAS: 627-01-0