Print…
1-Adamantyl isocyanate
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR322196-1G OR322196-250MG OR322196-5G
APOSOR322196-1GEA 0 EUR
APOSOR322196-1G APOSOR322196-250MG APOSOR322196-5G
1-Adamantyl isocyanate
1-Adamantyl isocyanate
When melted, may contain small amount of sediment.
Fórmula: C₁₁H₁₅NO
Ponto de Fusão: 147 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00134405
Número CAS: 4411-25-0