Print…
2-Methoxybiphenyl-3-isothiocyanate
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
Sinônimos: (2-Methoxy-5-phenyl)phenyl isothiocyanate
OR322188-1G OR322188-10G OR322188-5G
APOSOR322188-1GEA 58 EUR
APOSOR322188-1G APOSOR322188-10G APOSOR322188-5G
2-Methoxybiphenyl-3-isothiocyanate
2-Methoxybiphenyl-3-isothiocyanate
Fórmula: C₁₄H₁₁NOS
Peso Molecular: 241.31 g/mol
Ponto de Fusão: 78…81 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00041078
Número CAS: 206761-68-4
UN: 2923
ADR: 8+6.1 III