Print…
4-(Methylthio)benzylamine
Fornecedor: Apollo Scientific
Sinônimos: (4-(Methylthio)phenyl)methanamine
OR322186-1G OR322186-5G
APOSOR322186-1GEA 59.6 EUR
APOSOR322186-1G APOSOR322186-5G
4-(Methylthio)benzylamine
4-(Methylthio)benzylamine
Fórmula: C₈H₁₁NS
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD01310831
Número CAS: 83171-39-5