Print…
4-Chloro-2,6-xylenol 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR322178-1G OR322178-5G OR322178-25G
APOSOR322178-1GEA 21.9 EUR
APOSOR322178-1G APOSOR322178-5G APOSOR322178-25G
4-Chloro-2,6-xylenol 98%
4-Chloro-2,6-xylenol
Fórmula: C₈H₉ClO
Ponto de Fusão: 81…83 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00020138
Número CAS: 1123-63-3