Print…
4-(Chloromethyl)benzyl alcohol
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
Sinônimos: p-hydroxymethylbenzyl chloride, (4-(Chloromethyl)phenyl)methanol, 4-(hydroxymethyl)benzyl chloride, Benzenemethanol,4-(chloromethyl)-
OR322170-1G OR322170-25G OR322170-5G
APOSOR322170-1GEA 21.9 EUR
APOSOR322170-1G APOSOR322170-25G APOSOR322170-5G
4-(Chloromethyl)benzyl alcohol
4-(Chloromethyl)benzyl alcohol
Fórmula: C₈H₉ClO
Peso Molecular: 156.609 g/mol
Ponto de Fusão: 58…60 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD03427011
Número CAS: 16473-35-1
UN: 1759
ADR: 8 II