Print…
1,3-Dichloroisoquinoline
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR322166-1G OR322166-25G OR322166-5G
APOSOR322166-1GEA 21.9 EUR
APOSOR322166-1G APOSOR322166-25G APOSOR322166-5G
1,3-Dichloroisoquinoline
1,3-Dichloroisoquinoline
Fórmula: C₉H₅Cl₂N
Peso Molecular: 198.05 g/mol
Ponto de Fusão: 121…122 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00034750
Número CAS: 7742-73-6