Print…
Margaric acid
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR322165-25G OR322165-5G
APOSOR322165-25GEA 0 EUR
APOSOR322165-25G APOSOR322165-5G
Margaric acid
Margaric acid
Fórmula: C₁₇H₃₄O₂
Ponto de ebulição: 227 °C/100mmHg
Ponto de Fusão: 59…61 °C
Densidade: 0,853 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00002751
Número CAS: 506-12-7
EINECS: 208-027-1