Print…
N,N-Diisopropylcarbamoyl chloride
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
OR322162-25G OR322162-5G
APOSOR322162-25GEA 121 EUR
APOSOR322162-25G APOSOR322162-5G
N,N-Diisopropylcarbamoyl chloride
N,N-Diisopropylcarbamoyl chloride
Fórmula: C₇H₁₄ClNO
Ponto de ebulição: 90…93 °C/15mmHg
Ponto de Fusão: 55…60 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00015013
Número CAS: 19009-39-3
EINECS: 242-743-5
UN: 3261
ADR: 8,II