Print…
2-Chloroethyl isothiocyanate 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
OR322152-1G OR322152-5G
APOSOR322152-1GEA 68.3 EUR
APOSOR322152-1G APOSOR322152-5G
2-Chloroethyl isothiocyanate 97%
2-Chloroethyl isothiocyanate
Fórmula: C₃H₄ClNS
Peso Molecular: 121.59 g/mol
Ponto de ebulição: 79…80 °C/13mmHg
Densidade: 1.265 g/cm³ (25 °C)
Ponto de Inflamação: 43 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00041125
Número CAS: 6099-88-3
UN: 3286
ADR: 3+6.1+8 II