Print…
1-Aminomethyl-1-cyclohexanol hydrochloride 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
OR322146-1G OR322146-5G
APOSOR322146-1GEA 132 EUR
APOSOR322146-1G APOSOR322146-5G
1-Aminomethyl-1-cyclohexanol hydrochloride 97%
1-Aminomethyl-1-cyclohexanol hydrochloride
Fórmula: C₇H₁₆ClNO
Peso Molecular: 165.661 g/mol
Ponto de Fusão: 217…219 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número CAS: 19968-85-5