Print…
1-Bromo-4-methylcyclohexane 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR322145-5G OR322145-1G
APOSOR322145-5GEA 209 EUR
APOSOR322145-5G APOSOR322145-1G
1-Bromo-4-methylcyclohexane 97%
1-Bromo-4-methylcyclohexane
Fórmula: C₇H₁₃Br
Peso Molecular: 177.08 g/mol
Ponto de ebulição: 94…96 °C/50mmHg
Densidade: 1.262 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00014282
Número CAS: 6294-40-2