Print…
3-Amino-6-chloropyridine-2-carboxamide
Fornecedor: Apollo Scientific
Sinônimos: 3-Amino-6-chloropicolinamide
OR322132-25G OR322132-5G
APOSOR322132-25GEA 464 EUR
APOSOR322132-25G APOSOR322132-5G
3-Amino-6-chloropyridine-2-carboxamide
3-Amino-6-chloropyridine-2-carboxamide
Fórmula: C₆H₆ClN₃O
Peso Molecular: 171.59 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD09750671
Número CAS: 175358-01-7