Print…
Ethyl-5-methylindole-2-carboxylate 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR322120-10G OR322120-5G OR322120-1G
APOSOR322120-10GEA 137 EUR
APOSOR322120-10G APOSOR322120-5G APOSOR322120-1G
Ethyl-5-methylindole-2-carboxylate 97%
Ethyl-5-methylindole-2-carboxylate
Fórmula: C₁₂H₁₃NO₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00022703
Número CAS: 16382-15-3