Print…
(S)-(-)-2-Acetoxypropionic acid
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR322114-1G OR322114-5G
APOSOR322114-1GEA 0 EUR
APOSOR322114-1G APOSOR322114-5G
(S)-(-)-2-Acetoxypropionic acid
(S)-(-)-2-Acetoxypropionic acid
Fórmula: C₅H₈O₄
Ponto de ebulição: 142 °C/20mmHg
Densidade: 1,18 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00191370
Número CAS: 6034-46-4