Print…
4-(N-Boc-aminomethyl)aniline
Fornecedor: Apollo Scientific
Sinônimos: 4-(N-Boc-Aminomethyl)aniline
OR322111-5G OR322111-25G
APOSOR322111-5GEA 72.5 EUR
APOSOR322111-5G APOSOR322111-25G
4-(N-Boc-aminomethyl)aniline
4-(N-Boc-aminomethyl)aniline
Fórmula: C₁₂H₁₈N₂O₂
Peso Molecular: 222.288 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD03001716
Número CAS: 94838-55-8