Print…
tert-Butyl-N-hydroxycarbamate
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR322101-100G OR322101-25G OR322101-500G
APOSOR322101-100GEA 0 EUR
APOSOR322101-100G APOSOR322101-25G APOSOR322101-500G
tert-Butyl-N-hydroxycarbamate
tert-Butyl-N-hydroxycarbamate
Fórmula: C₅H₁₁NO₃
Ponto de Fusão: 55…58 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00002107
Número CAS: 36016-38-3