Print…
4-Nitrofenol 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
OR322090-25G OR322090-5G OR322090-100G
APOSOR322090-25GEA 24.8 EUR
APOSOR322090-25G APOSOR322090-5G APOSOR322090-100G
4-Nitrofenol 98%
4-Nitrofenol
Fórmula: C₆H₅NO₃
Ponto de ebulição: 279 °C
Ponto de Fusão: 114 °C
Densidade: 1,48 g/cm³ (25 °C)
Ponto de Inflamação: 169 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00007331
Número CAS: 100-02-7
UN: 1663
ADR: 6.1,III