Print…
Oxalato de dietilo 99%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR322087-10KG OR322087-2.5KG OR322087-500G
APOSOR322087-10KGEA 453 EUR
APOSOR322087-10KG APOSOR322087-2.5KG APOSOR322087-500G
Oxalato de dietilo 99%
Oxalato de dietilo
Fórmula: C₆H₁₀O₄
Ponto de ebulição: 185 °C
Ponto de Fusão: –41 °C
Densidade: 1,076 g/cm³ (25 °C)
Ponto de Inflamação: 75 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00009119
Número CAS: 95-92-1
EINECS: 202-464-1